Kluczowe dokumenty
SAB1405252
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FTS antibody produced in mouse
clone 6G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FT1, FTS
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKTIP(64400)
Opis ogólny
The mouse homolog of this gene produces fused toes and thymic hyperplasia in heterozygous mutant animals while homozygous mutants die in early development. This gene may play a role in apoptosis as these morphological abnormalities are caused by altered patterns of programmed cell death. The protein encoded by this gene is similar to the ubiquitin ligase domain of other ubiquitin-conjugating enzymes but lacks the conserved cysteine residue that enables those enzymes to conjugate ubiquitin to the target protein. This protein interacts directly with serine/threonine kinase protein kinase B (PKB)/Akt and modulates PKB activity by enhancing the phosphorylation of PKB′s regulatory sites. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Immunogen
FTS (AAH01134, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNPFWSMSTSSVRKRSEGEEKTLTGDVKTSPPRTAPKKQLPSIPKNALPITKPTSPAPAAQSTNGTHASYGPFYLEYSLLAEFTLVVKQKLPGVYVQPSYRSALMWFGVIFIRHGLYQDGVFKFTVYIPDNYPDGDCPRLVFDIPVFHPLVDPTSGELDVKRAFAKWRRNHNHIWQVLMYARRVFYKIDTASPLNPEAAVLYEKDIQLFKSKVVDSVKVCTARLFDQPKIEDPYAISFSPWNPSVHDEAREKMLTQKKPEEQHNKSVHVAGLSWVKPGSVQPFSKEEKTVAT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)