Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGIF2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.77 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGIF2(60436)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wiążącym DNA białkiem homeobox i represorem transkrypcji. Kodowane białko wydaje się hamować transkrypcję poprzez rekrutację deacetylaz histonowych do genów reagujących na TGF beta. Gen ten ulega amplifikacji i nadekspresji w niektórych nowotworach jajnika, a mutacje w tym genie mogą powodować holoprosencefalię. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLTRAEAGSPTGGLFNTPPPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQDPSLPLHTPIPLVSENP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)