Kluczowe dokumenty
SAB1405200
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKR1B10(57016)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny reduktazy aldo/keto, która składa się z ponad 40 znanych enzymów i białek. Ten członek może skutecznie redukować alifatyczne i aromatyczne aldehydy i jest mniej aktywny w przypadku heksoz. Wykazuje wysoką ekspresję w nadnerczach, jelicie cienkim i okrężnicy i może odgrywać ważną rolę w kancerogenezie wątroby. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AKR1B10 (NP_064695, 76 a.a. ~ 143 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)