Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405180
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NXF3 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~84.52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NXF3(56000)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z członków rodziny genów jądrowego czynnika eksportu RNA. Wspólnymi cechami domeny tej rodziny są niekanoniczna domena wiążąca RNA typu RNP (RBD), 4 powtórzenia bogate w leucynę (LRR), domena podobna do czynnika transportu jądrowego 2 (NTF2), która umożliwia heterodimeryzację z białkiem eksportowym-1 związanym z NTF2 (NXT1) oraz domena związana z ubikwityną, która pośredniczy w interakcjach z nukleoporynami. Domeny LRR i podobne do NTF2 są wymagane do aktywności eksportowej. Alternatywny splicing wydaje się być powszechnym mechanizmem w tej rodzinie genów. Kodowane białko tego genu ma skrócone domeny LRR i związane z ubikwityną, a jego RDB nie jest w stanie wiązać RNA. Znajduje się w nukleoplazmie, ale nie jest związany ani z otoczką jądrową, ani z nukleolem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NXF3 (AAH31616, 1 a.a. ~ 531 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSLPSGHTTGHTDQVVQRRARCWDIYQRRFSSRSEPVNPGMHSSSHQQQDGDAAMHGAHMDSPVRYTPYTISPYNRKGSFRKQDQTHVNMEREQKPPERRMEGNMPDGTLGSWFKITVPFGIKYNEKWLLNLIQNECSVPFVPVEFHYENMHASFFVENASIAYALKNVSGKIWDEDNEKISIFVNPAGIPHFVHRELKSEKVEQIKLAMNQQCDVSQEALDIQRLPFYPDMVNRDTKMASNPRKCMAASLDVHEENIPTVMSAGEMDKWKGIEPGEKCADRSPVCTTFSDTSSNINSILELFPKLLCLDGQQSPRATLCGTEAHKRLPTCKGSFFGSEMLKNLVLQFLQQYYLIYDSGDRQGLLSAYHDEACFSLSIPFNPEDSAPSSFCKFFKDSRNIKILKDPYLRGELLKHTKLDIVDSLSALPKTQHDLSSFLVDMWYQTEWMLCFSVNGVFKEVEGQSQGSVLAFTRTFIATPGSSSSLCIVNDKLFVRDTSHQGTQSALFTLVPTAFSSSMPAFSQEQQKMLPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)