Kluczowe dokumenty
SAB1405176
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERBB2IP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10G1, ascites fluid
Synonim(y):
ERBIN, LAP2
Wybierz wielkość
200 μL
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10G1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2IP(55914)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene is a member of the leucine-rich repeat and PDZ domain (LAP) family. The encoded protein contains 17 leucine-rich repeats and one PDZ domain. It binds to the unphosphorylated form of the ERBB2 protein and regulates ERBB2 function and localization. It has also been shown to affect the Ras signaling pathway by disrupting Ras-Raf interaction. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been found for this gene, but only two of them have been characterized to date. (provided by RefSeq)
Immunogen
ERBB2IP (NP_061165, 1272 a.a. ~ 1371 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGHELAKQEIRVRVEKDPELGFSISGGVGGRGNPFRPDDDGIFVTRVQPEGPASKLLQPGDKIIQANGYSFINIEHGQAVSLLKTFQNTVELIIVREVSS
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)