SAB1405165
Monoclonal Anti-CENPJ antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BM032, CPAP, LAP, LIP1, MCPH6, MGC131581, MGC131582, MGC142222, MGC142224
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPJ(55835)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1