Kluczowe dokumenty
SAB1405157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASF1B antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIA-II, FLJ10604
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASF1B(55723)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny histonowych białek opiekuńczych H3/H4 i jest podobny do genu funkcji antywyciszającej-1 u drożdży. Kodowane białko jest substratem rodziny kinaz regulowanych cyklem komórkowym i może odgrywać kluczową rolę w modulowaniu struktury nukleosomowej chromatyny poprzez zapewnienie stałej podaży histonów w miejscach składania nukleosomów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ASF1B (AAH36521, 1 a.a. ~ 202 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAKVSVLNVAVLENPSPFHSPFRFEISFECSEALADDLEWKIIYVGSAESEEFGQILDSVLVGPVPAGRHMFVFQADAPNPSLIPETDAVGVTVVLITCTYHGQEFIRVGYYVNNEYLNPELRENPPMKPDFSQLQRNILASNPRVTRFHINWDNMDRLEAIETQDPSLGCGLPLNCTPIKGLPGCIPGLLPENSMDCI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)