Kluczowe dokumenty
SAB1405134
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBLIM1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAL, DKFZp434G171, FBLP-1, FBLP1, RP11-169K16.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBLIM1(54751)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje białko z N-końcową domeną wiążącą filaminę, centralną domeną bogatą w prolinę i wieloma C-końcowymi domenami LIM. Białko to lokalizuje się w połączeniach komórkowych i może łączyć struktury adhezyjne komórek z cytoszkieletem aktynowym. Białko to może być zaangażowane w montaż i stabilizację włókien aktyny i prawdopodobnie odgrywa rolę w modulowaniu adhezji komórek, morfologii komórek i ruchliwości komórek. Białko to lokalizuje się również w jądrze i może wpływać na różnicowanie kardiomiocytów po związaniu z czynnikiem transkrypcyjnym CSX/NKX2-5. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBLIM1 (NP_060026, 270 a.a. ~ 373 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHVKRSAAGCC
Działania biochem./fizjol.
FBLIM1 (białko LIM wiążące filaminę 1) odgrywa ważną rolę w wiązaniu między błoną komórkową a cytoszkieletem aktynowym. Oddziałuje głównie z białkiem MIG-2 (mitogen-inducible gene 2 protein), filaminą i VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein), kontrolując w ten sposób kształt i ruchy komórek. W kardiomiocytach oddziałuje z czynnikiem transkrypcyjnym CSX/NKX2-5 (homeobox specyficzny dla serca) i wzmacnia różnicowanie. Gen FBLIM1 jest regulowany w górę w chondrocytach z chorobą zwyrodnieniową stawów i może być zaangażowany w patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów. W różnych komórkach rakowych sygnalizacja związana z FBLIM1 jest zaburzona, co prowadzi do nieprawidłowej aktywacji Src i odporności komórek na anoikis. Gen ten jest regulowany w dół w komórkach raka piersi. W komórkach raka przełyku hamuje inwazję częściowo poprzez zwiększenie degradacji β-kateniny. Jednak w komórkach glejaka FBLIM1 promuje zarówno migrację, jak i inwazję.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Migfilin's elimination from osteoarthritic chondrocytes further promotes the osteoarthritic phenotype via ?-catenin upregulation.
Gkretsi V, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 430, 494-499 (2013)
Migfilin interacts with Src and contributes to cell-matrix adhesion-mediated survival signaling.
Zhao J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 34308-34320 (2009)
Migfilin protein promotes migration and invasion in human glioma through epidermal growth factor receptor-mediated phospholipase C-? and STAT3 protein signaling pathways.
Ou Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287, 32394-32405 (2012)
Migfilin, a-parvin and ?-parvin are differentially expressed in ovarian serous carcinoma effusions, primary tumors and solid metastases.
Davidson B, et al.
Gynecologic Oncology, 128, 364-370 (2013)
Migfilin regulates esophageal cancer cell motility through promoting GSK-3?-mediated degradation of ?-catenin.
He H, et al.
Molecular Cancer Research, 10, 273-281 (2012)