Kluczowe dokumenty
SAB1405104
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM33 antibody produced in mouse
clone 6F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32925, PTC7, RFG7, TF1G, TIF1G, TIF1GAMMA, TIFGAMMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM33(51592)
Opis ogólny
Uważa się, że białko kodowane przez ten gen jest korepresorem transkrypcji. Jednak cząsteczki, które oddziałują z tym białkiem nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Białko jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych. Motyw ten obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu, jednak nie określono pełnej długości jednego wariantu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIM33 (NP_056990, 1006 a.a. ~ 1105 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VKKKLQKKHSQHYQIPDDFVADVRLIFKNCERFNEMMKVVQVYADTQEINLKADSEVAQAGKAVALYFEDKLTEIYSDRTFAPLPEFEQEEDDGEVTEDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)