Kluczowe dokumenty
SAB1405078
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPG3A, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AD-FSP, FSP1, GBP3, SPG3, SPG3A, atlastin1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATL1(51062)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest GTPazą i białkiem transmembranowym ciała Golgiego. Kodowane białko może tworzyć homotetramer i wykazano, że oddziałuje ze spastyną i kinazą białkową aktywowaną mitogenami kinaza kinaza kinaza kinaza kinaza 4. Białko to może być zaangażowane w utrzymanie aksonów, o czym świadczy fakt, że defekty w tym genie są przyczyną paraplegii spastycznej typu 3. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SPG3A (NP_056999, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAKNRRDRNSWGGFSEKTYEWSSEEEEPVKKAGPVQVLIVKDDHSFELDETALNRILLSEAVRDKEVVAVSVAGAFRKGKSFLMDFMLRYMYNQESVDWV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)