Kluczowe dokumenty
SAB1405045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIB2 antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C5FW, GS3955, TRB2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~63.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIB2(28951)
Opis ogólny
Gen ten koduje jednego z trzech członków rodziny Tribbles. Członkowie Tribbles mają wspólną domenę Trb, która jest homologiczna do białkowych kinaz serynowo-treoninowych, ale nie ma lizyny w miejscu aktywnym i prawdopodobnie nie pełni funkcji katalitycznej. Białka Tribbles oddziałują i modulują aktywność szlaków transdukcji sygnału w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Ten członek Tribbles indukuje apoptozę komórek głównie pochodzenia krwiotwórczego. Został zidentyfikowany jako białko regulowane w górę przez bodźce zapalne w komórkach mieloidalnych (THP-1), a także jako onkogen, który inaktywuje czynnik transkrypcyjny C/EBPalpha (CCAAT/enhancer-binding protein alpha) i powoduje ostrą białaczkę szpikową. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIB2 (AAH02637, 1 a.a. ~ 343 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MNIHRSTPITIARYGRSRNKTQDFEELSSIRSAEPSQSFSPNLGSPSPPETPNLSHCVSCIGKYLLLEPLEGDHVFRAVHLHSGEELVCKVFDISCYQESLAPCFCLSAHSNINQITEIILGETKAYVFFERSYGDMHSFVRTCKKLREEEAARLFYQIASAVAHCHDGGLVLRDLKLRKFIFKDEERTRVKLESLEDAYILRGDDDSLSDKHGCPAYVSPEILNTSGSYSGKAADVWSLGVMLYTMLVGRYPFHDIEPSSLFSKIRRGQFNIPETLSPKAKCLIRSILRREPSERLTSQEILDHPWFSTDFSVSNSAYGAKEVSDQLVPDVNMEENLDPFFN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)