Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1405006
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBL3, FBL3A, FBXL3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXL3(26224)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbls i oprócz F-box zawiera kilka tandemowych powtórzeń bogatych w leucynę i jest zlokalizowane w jądrze. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXL3 (NP_036290, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKRGGRDSDRNSSEEGTAEKSKKLRTTNEHSQTCDWGNLLQDIILQVFKYLPLLDRAHASQVCRNWNQVFHMPDLWRCFEFELNQPATSYLKATHPELIK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)