Kluczowe dokumenty
SAB1404977
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CABIN1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G2, ascites fluid
Synonim(y):
CAIN, KIAA0330, PPP3IN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CABIN1(23523)
Opis ogólny
Kalcyneuryna odgrywa ważną rolę w szlaku transdukcji sygnału, w którym pośredniczy receptor limfocytów T. Białko kodowane przez ten gen wiąże się specyficznie z aktywowaną formą kalcyneuryny. Białko kodowane przez ten gen wiąże się specyficznie z aktywowaną formą kalcyneuryny i hamuje transdukcję sygnału za pośrednictwem kalcyneuryny. Kodowane białko znajduje się w jądrze i zawiera domenę suwaka leucynowego, a także kilka motywów PEST, sekwencji, które nadają ukierunkowaną degradację tym białkom, które je zawierają. Dla tego genu znaleziono co najmniej cztery alternatywnie splicowane transkrypty, ale natura pełnej długości większości z nich nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CABIN1 (NP_036427, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MIRIAALNASSTIEDDHEGSFKSHKTQTKEAQEAEAFALYHKALDLQKHDRFEESAKAYHELLEASLLREAVSSGDEKEGLKHPGLILKYSTYKNLAQLAAQREDLETAM
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)