Kluczowe dokumenty
SAB1404970
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-GAMMA, PIP5Kgamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIP5K1C(23396)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family of enzymes. A similar protein in mice is found in synapses and focal adhesion plaques, and binds the FERM domain of talin through its C-terminus. (provided by RefSeq)
Immunogen
PIP5K1C (NP_036530, 561 a.a. ~ 667 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPQEEPPAEEDLQQITVQVEPACSVEIVVPKEEDAGVEASPAGASAAVEVETASQASDEEGAPASQASDEEDAPATDIYFPTDERSWVYSPLHYSAQAPPASDGESD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1