Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404969
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADNP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADNP1, KIAA0784
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADNP(23394)
Opis ogólny
Wazoaktywny peptyd jelitowy jest czynnikiem neuroprotekcyjnym, który ma stymulujący wpływ na wzrost niektórych komórek nowotworowych i hamujący wpływ na inne. Gen ten koduje białko, które jest regulowane w górę przez wazoaktywny peptyd jelitowy i może być zaangażowane w jego stymulujący wpływ na niektóre komórki nowotworowe. Kodowane białko zawiera jedną domenę homeobox i dziewięć domen palca cynkowego, co sugeruje, że działa jako czynnik transkrypcyjny. Gen ten jest również regulowany w górę w normalnych tkankach proliferacyjnych. Wreszcie, kodowane białko może zwiększać żywotność niektórych typów komórek poprzez modulację aktywności p53. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADNP (NP_056154, 1018 a.a. ~ 1102 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TMQGDREQLKWKNSSYGKVEGFWSKDQSQWKNASENDERLSNPQIEWQNSTIDSEDGEQFDNMTDGVAEPMHGSLAGVKLSSQQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)