Kluczowe dokumenty
SAB1404925
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF8, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BKLF3, DKFZp686O08126, DXS741, MGC138314, ZNF741
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF8(11279)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny czynników transkrypcyjnych Sp/KLF. Członkowie tej rodziny zawierają C-końcową domenę wiążącą DNA z trzema palcami cynkowymi podobnymi do Kruppela. Uważa się, że kodowane białko odgrywa ważną rolę w regulacji przejścia nabłonkowego do mezenchymalnego, procesu, który zachodzi normalnie podczas rozwoju, ale także podczas przerzutów. Pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 16. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLF8 (NP_009181.1, 1 a.a. ~ 98 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVDMDKLINNLEVQLNSEGGSMQVFKQVTASVRNRDPPEIEYRSNMTSPTLLDANPMENPALFNDIKIEPPEELLASDFSLPQVEPVDLSFHKPKAPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)