Kluczowe dokumenty
SAB1404896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SCG10, SCGN10, SGC10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STMN2(11075)
Opis ogólny
Superior cervical ganglion-10 jest białkiem związanym ze wzrostem neuronów, które wykazuje znaczne podobieństwo sekwencji aminokwasów do fosfoproteiny stathmin (MIM 151442).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
STMN2 (NP_008960, 73 a.a. ~ 179 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SPKKDLSLEEIQKKLEAAEERRKSQEAQVLKQLAEKREHEREVLQKALEENNNFSKMAEEKLILKMEQIKENREANLAAIIERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)