Kluczowe dokumenty
SAB1404881
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TOMM34 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HTOM34P, TOM34, URCC3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM34(10953)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is involved in the import of precursor proteins into mitochondria. The encoded protein has a chaperone-like activity, binding the mature portion of unfolded proteins and aiding their import into mitochondria. This protein, which is found in the cytoplasm and sometimes associated with the outer mitochondrial membrane, has a weak ATPase activity and contains 6 TPR repeats. (provided by RefSeq)
Immunogen
TOMM34 (AAH01763, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPKFPDSVEELRAAGNESFRNGQYAEASALYGRALRVLQAQGSSDPEEESVLYSNRAACHLKDGNCRDCIKDCTSALALVPFSIKPLLRRASAYEALEKYPMAYVDYKTVLQIDDNVTSAVEGINRMTRALMDSLGPEWRLKLPSIPLVPVSAQKRWNSLPSENHKEMAKSKSKETTATKNRVPSAGDVEKARVLKEEGNELVKKGNHKKAIEKYSESLLCSNLESATYSNRALCYLVLKQYTEAVKDCTEALKLDGKNVKAFYRRAQAHKALKDYKSSFADISNLLQIEPRNGPAQKLRQEVKQNLH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1