Kluczowe dokumenty
SAB1404877
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDAR antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Synonim(y):
DL, ED1R, ED5, EDA-A1R, EDA1R, EDA3, FLJ94390
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A7, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.76 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDAR(10913)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów. Kodowane białko transmembranowe jest receptorem dla rozpuszczalnego liganda ektodysplazyny A i może aktywować czynnik jądrowy-kappaB, JNK i szlaki śmierci komórkowej niezależne od kaspaz. Jest wymagany do rozwoju włosów, zębów i innych pochodnych ektodermy. Mutacje w tym genie powodują autosomalne dominujące i recesywne formy hipohidrotycznej dysplazji ektodermalnej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EDAR (NP_071731, 64 a.a. ~ 178 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TKDEDYGCVPCPAEKFSKGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTSGSSTLSPFQHAHKEL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)