Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFSF13B antibody produced in mouse
clone 2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAFF, BLYS, CD257, DTL, DZIĘKUJĘ, TALL-1, TALL1, TNFSF20, ZTNF4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną należącą do rodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów (TNF). Cytokina ta jest ligandem dla receptorów TNFRSF13B/TACI, TNFRSF17/BCMA i TNFRSF13C/BAFFR. Cytokina ta ulega ekspresji w komórkach linii komórkowej B i działa jako silny aktywator komórek B. Wykazano również, że odgrywa ważną rolę w proliferacji i różnicowaniu komórek B. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFSF13B (AAH20674, 1 a.a. ~ 285 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)