SAB1404851
Monoclonal Anti-TRIM16 antibody produced in mouse
clone 5G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EBBP
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM16(10626)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
LDAARRDKEAELQCTQLDLERKLKLNENAISRLQANQKSVLVSVSEVKAVAEMQFGELLAAVRKAQANVMLFLEEKEQAALSQANGIKAHLEYRSAEMEKSKQELERMA
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1