Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404848
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAIP1 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC12360
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAIP1(10605)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen oddziałuje z białkiem wiążącym poli(A) oraz z kompleksem wiążącym czapeczkę eIF4A. Bierze udział w inicjacji translacji i biosyntezie białek. Nadekspresja tego genu w komórkach COS7 stymuluje translację. W tym miejscu zachodzi alternatywny splicing i zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAIP1 (NP_001002, 76 a.a. ~ 185 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YPTLSEYVQDFLNHLTEQPGSFETEIEQFAETLNGCVTTDDALQELVELIYQQATSIPNFSYMGARLCNYLSHHLTISPQSGNFRQLLQRCRTEYEVKDQAAKGDEVTR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)