Kluczowe dokumenty
SAB1404845
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CCT7 antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCT-ETA, Ccth, MGC110985, Nip7-1, TCP-1-eta
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCT7(10574)
Opis ogólny
Gen ten koduje chaperon molekularny, który jest członkiem kompleksu chaperoniny zawierającego TCP1 (CCT), znanego również jako kompleks pierścienia TCP1 (TRiC). Kompleks ten składa się z dwóch identycznych pierścieni, z których każdy zawiera osiem różnych białek. Niesfałdowane polipeptydy wchodzą do centralnej wnęki kompleksu i są fałdowane w sposób zależny od ATP. Kompleks fałduje różne białka, w tym aktynę i tubulinę. Dla tego genu znaleziono alternatywne warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy, ale do tej pory scharakteryzowano tylko dwa z nich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCT7 (AAH19296, 425 a.a. ~ 528 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RTIPGKQQLLIGAYAKALEIIPRQLCDNAGFDATNILNKLRARHAQGGTWYGVDINNEDIADNFEAFVWEPAMVRINALTAASEAACLIVSVDETIKNPRSTVD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)