Kluczowe dokumenty
SAB1404832
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FST antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~63.95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FST(10468)
Opis ogólny
Folistatyna jest jednołańcuchowym białkiem gonadalnym, które specyficznie hamuje uwalnianie hormonu folikulotropowego. Pojedynczy gen FST koduje dwie izoformy, FST317 i FST344 zawierające odpowiednio 317 i 344 aminokwasy, wynikające z alternatywnego splicingu prekursorowego mRNA. W badaniu, w którym 37 genów kandydujących zostało przetestowanych pod kątem powiązań i powiązań z zespołem policystycznych jajników (PCOS) lub hiperandrogenemią w 150 rodzinach, znaleziono dowody na powiązanie między PCOS a folistatyną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FST (AAH04107, 1 a.a. ~ 344 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MVRARHQPGGLCLLLLLLCQFMEDRSAQAGNCWLRQAKNGRCQVLYKTELSKEECCSTGRLSTSWTEEDVNDNTLFKWMIFNGGAPNCIPCKETCENVDCGPGKKCRMNKKNKPRCVCAPDCSNITWKGPVCGLDGKTYRNECALLKARCKEQPELEVQYQGRCKKTCRDVFCPGSSTCVVDQTNNAYCVTCNRICPEPASSEQYLCGNDGVTYSSACHLRKATCLLGRSIGLAYEGKCIKAKSCEDIQCTGGKKCLWDFKVGRGRCSLCDELCPDSKSDEPVCASDNATYASECAMKEAACSSGVLLEVKHSGSCNSISEDTEEEEEDEDQDYSFPISSILEW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabiana S Gomes et al.
Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society, 22(5), 640-646 (2014-07-22)
The development of new methods to improve skin wound healing may affect the outcomes of a number of medical conditions. Here, we evaluate the molecular and clinical effects of topical 5-azacytidine on wound healing in rats. 5-Azacytidine decreases the expression
Christian Reichel et al.
Drug testing and analysis, 11(11-12), 1675-1697 (2019-11-24)
Follistatin, a myostatin-inhibiting protein, is prohibited according to chapter S4 of the "WADA 2019 List of Prohibited Substances and Methods". While currently no approved pharmaceutical formulations of follistatin are available, follistatin can be bought on the black market. Most of