Kluczowe dokumenty
SAB1404829
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K7IP1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
3′-Tab1, TAB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~81.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zostało zidentyfikowane jako regulator kinazy MAP kinazy MAP3K7/TAK1, o której wiadomo, że pośredniczy w różnych wewnątrzkomórkowych szlakach sygnałowych, takich jak te indukowane przez TGF beta, interleukinę 1 i WNT-1. Białko to wchodzi w interakcje, a tym samym aktywuje kinazę TAK1. Wykazano, że C-końcowa część tego białka jest wystarczająca do wiązania i aktywacji TAK1, podczas gdy część N-końca działa jako dominująco-ujemny inhibitor TGF beta, co sugeruje, że białko to może funkcjonować jako pośrednik między receptorami TGF beta i TAK1. Białko to może również oddziaływać i aktywować kinazę białkową aktywowaną mitogenami 14 (MAPK14/p38alfa), a zatem reprezentuje alternatywną ścieżkę aktywacji, oprócz ścieżek MAPKK, która przyczynia się do biologicznych odpowiedzi MAPK14 na różne bodźce. Zgłoszono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAP3K7IP1 (AAH50554.1, 1 a.a. ~ 504 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAAQRRSLLQSEQQPSWTDDLPLCHLSGVGSASNRSYSADGKGTESHPPEDSWLKFRSENNCFLYGVFNGYDGNRVTNFVAQRLSAELLLGQLNAEHAEADVRRVLLQAFDVVERSFLESIDDALAEKASLQSQLPEGVPQHQLPPQYQKILERLKTLEREISGGAMAVVAVLLNNKLYVANVGTNRALLCKSTVDGLQVTQLNVDHTTENEDELFRLSQLGLDAGKIKQVGIICGQESTRRIGDYKVKYGYTDIDLLSAAKSKPIIAEPEIHGAQPLDGVTGFLVLMSEGLYKALEAAHGPGQANQEIAAMIDTEFAKQTSLDAVAQAVVDRVKRIHSDTFASGGERARFCPRHEDMTLLVRNFGYPLGEMSQPTPSPAPAAGGRVYPVSVPYSSAQSTSKTSVTLSLVMPSQGQMVNGAHSASTLDEATPTLTNQSPTLTLQSTNTHTQSSSSSSDGGLFRSRPAHSLPPGEDGRVEPYVDFAEFYRLWSVDHGEQSVVTAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)