Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404826
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1D antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC12261, MGC14659, SUNCOR
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1D(10438)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym DNA i indukującym apoptozę i jest zlokalizowane w jądrze. Jest to również białko oddziałujące z Rac3, które działa jako korepresor dla receptora hormonu tarczycy. Uważa się, że białko to reguluje tworzenie kompleksu TRAX/Translin. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale pełna długość niektórych z tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
C1D (AAH16284, 1 a.a. ~ 141 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAGEEINEDYPVEIHEYLSAFENSIGAVDEMLKTMMSVSRNELLQKLDPLEQAKVDLVSAYTLNSMFWVYLATQGVNPKEHPVKQELERIRVYMNRVKEITDKKKAGKLDRGAASRFVKNALWEPKSKNASKVANKGKSKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)