Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404824
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TESK2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41.18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TESK2(10420)
Opis ogólny
Ten produkt genu jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która zawiera N-końcową domenę kinazy białkowej, która jest strukturalnie podobna do domen kinazy kinazy białkowej specyficznej dla jąder-1 i kinaz białkowych zawierających motyw LIM (LIMK). Jego ogólna struktura jest najbardziej zbliżona do tej pierwszej, co wskazuje, że należy on do podgrupy TESK rodziny kinaz białkowych LIMK/TESK. Gen ten ulega ekspresji głównie w jądrach i prostacie. Wzór ekspresji rozwojowej genu szczura w jądrze sugeruje ważną rolę tego genu w etapach mejotycznych i / lub wczesnych etapach spermiogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TESK2 (AAH33085, 405 a.a. ~ 542 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GPGTMPLADWQEPLAPPIRRWCSLPGSPEFLHQEACPFVGREESLSDGPPPRLSSLKYRVKEIPPFRASALPAAQAHEAMDCSILQEENGFGSRPQGTSPAGASEEMEVEERPAGSTPATFSTSGIGLQTQGKQDG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)