Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404766
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HELZ, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DHRC, DKFZp586G1924, DRHC, HUMORF5, KIAA0054, MGC163454
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HELZ(9931)
Opis ogólny
HELZ is a member of the superfamily I class of RNA helicases. RNA helicases alter the conformation of RNA by unwinding double-stranded regions, thereby altering the biologic activity of the RNA molecule and regulating access to other proteins (Wagner et al., 1999 [PubMed 10471385]).[supplied by OMIM
Immunogen
HELZ (NP_055692, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDRRAEKSCEQACESLKRQDYEMALKHCTEALLSLGQYSMADFTGPCPLEIERIKIESLLYRIASFLQLKNYVQADEDCRHVLGEGLAKGEDAFRAVLC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)