Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404758
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GIT2 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAT-2, DKFZp686G01261, KIAA0148, MGC760
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77.92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIT2(9815)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek GIT, które oddziałują z kinazami receptorów sprzężonych z białkiem G i posiadają aktywność białka aktywującego GTPazę (GAP) czynnika ADP-rybozylacji (ARF). Białka GIT przemieszczają się między kompleksami cytoplazmatycznymi, ogniskowymi adhezjami i peryferiami komórek oraz oddziałują z czynnikiem wymiany beta oddziałującym z Pak (PIX), tworząc duże kompleksy oligomeryczne, które przejściowo rekrutują inne białka. Białka GIT regulują dynamikę cytoszkieletu i uczestniczą w internalizacji receptorów i transporcie błonowym. Wykazano, że gen ten hamuje wydłużenie lamellipodialne i ogniskową rotację adhezyjną i uważa się, że reguluje ruchliwość komórek. Gen ten podlega rozległemu alternatywnemu splicingowi w celu wygenerowania wielu izoform, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. Różne izoformy mają różnice funkcjonalne w odniesieniu do aktywności ARF GAP i wiązania kinazy 2 receptora sprzężonego z białkiem G. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GIT2 (AAH01379, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSKRLRSSEVCADCSGPDPSWASVNRGTFLCDECCSVHRSLGRHISQVRHLKHTPWPPTLLQMVETLYNNGANSIWEHSLLDPASIMSGRRKANPQDKVHPNKAEFIRAKYQMLAFVHRLPCRDDDSVTAKDLSKQLHSSVRTGNLETCLRLLSLGAQANFFHPEKGNTPLHVASKAGQILQAELLAVYGADPGTQDSSGKTPVDYARQGGHHELAERLVEIQYELTDRLAFYLCGRKPDHKNGQHFIIPQMADSSLDLSELAKAAKKKLQSLSNHLFEELAMDMYDEVDRRETDAVWLATQNHSALVTETTVVPFLPVNPEYSSTRNQGRQKLARFNAHEFATLVIDILSDAKRRQQGSSLSGSKDNVELILKTINNQHSVESQDNDQPDYDSVASDEDTDLETTASKTNRQKSLDSDLSDGPVTVQEFMEVKNALVASEAKIQQLMKVNNNLSDELRIMQKKLLGKDAN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)