Kluczowe dokumenty
SAB1404753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KNTC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ36151, KIAA0166, ROD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KNTC1(9735)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest jednym z wielu zaangażowanych w mechanizmy zapewniające prawidłową segregację chromosomów podczas podziału komórki. Eksperymentalne dowody wskazują, że kodowane białko funkcjonuje w sposób podobny do białka Drosophila rough deal. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KNTC1 (NP_055523, 2100 a.a. ~ 2209 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DPQVILKQLEEHMNTGQLAGFSHQIRSLILNNIINKKEFGILAKTKYFQMLKMHAMNTNITELVNYLANDLSLDEASVLITEYSKHCGKPVPPDTAPCEILKMFLSGLS
Działania biochem./fizjol.
KNTC1 (kinetochore associated 1) jest częścią kompleksu RZZ (Rod-Zw10-Zwilch), który jest niezbędny do prawidłowej rekrutacji kinetochorów. Brak KNTC1 powoduje awarię punktu kontrolnego i wczesne wyjście z mitozy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human Zw10 and ROD are mitotic checkpoint proteins that bind to kinetochores.
Chan GK, et al.
Nature Cell Biology, 2, 944-947 (2000)
A maternal effect rough deal mutation suggests that multiple pathways regulate Drosophila RZZ kinetochore recruitment.
Defachelles L, et al.
Journal of Cell Science, 128, 1204-1216 (2015)