Kluczowe dokumenty
SAB1404721
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAND2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DHAND2, FLJ16260, Hed, MGC125303, MGC125304, Thing2, bHLHa26, dHand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAND2(9464)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the basic helix-loop-helix family of transcription factors. This gene product is one of two closely related family members, the HAND proteins, which are asymmetrically expressed in the developing ventricular chambers and play an essential role in cardiac morphogenesis. Working in a complementary fashion, they function in the formation of the right ventricle and aortic arch arteries, implicating them as mediators of congenital heart disease. In addition, this transcription factor plays an important role in limb and branchial arch development. (provided by RefSeq)
Immunogen
HAND2 (NP_068808.1, 135 a.a. ~ 216 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSKIKTLRLATSYIAYLMDLLAKDDQNGEAEAFKAEIKKTDVKEEKRKKELNEILKSTVSSNDKKTKGRTGWPQHVWALELK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1