Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404717
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRSP6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRSP6, CRSP77, DRIP80, FLJ10812, TRAP80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED17(9440)
Opis ogólny
Aktywacja transkrypcji genów jest wieloetapowym procesem, który jest wyzwalany przez czynniki rozpoznające miejsca wzmocnienia transkrypcji w DNA. Czynniki te współpracują z koaktywatorami, aby kierować inicjacją transkrypcji przez aparat polimerazy RNA II. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu CRSP (kofaktor wymagany do aktywacji SP1), który wraz z TFIID jest wymagany do skutecznej aktywacji przez SP1. Białko to jest również składnikiem innych kompleksów wielopodjednostkowych, np. białek związanych z receptorem hormonu tarczycy (TR), które oddziałują z TR i ułatwiają funkcję TR na szablonach DNA w połączeniu z czynnikami inicjującymi i kofaktorami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRSP6 (AAH21101, 551 a.a. ~ 651 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FSNHVGLGPIESIGNASAITVASPSGDYAISVRNGPESGSKIMVQFPRNQCKDLPKSDVLQDNKWSHLRGPFKEVQWNKMEGRNFVYKMELLMSALSPCLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)