Kluczowe dokumenty
SAB1404713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HS6ST1 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp547H098, FLJ25392, HS6ST, MGC116899, MGC116901
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS6ST1(9394)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny enzymów biosyntezy siarczanu heparanu. Enzymy biosyntetyzujące siarczan heparanu są kluczowymi składnikami w generowaniu niezliczonych różnych drobnych struktur siarczanu heparanu, które wykonują wiele czynności biologicznych. Enzym ten jest integralnym białkiem błonowym typu II i jest odpowiedzialny za 6-O-siarczanowanie siarczanu heparanu. Enzym ten nie wykazuje znaczącego podobieństwa sekwencji do innych znanych sulfotransferaz. Dla tego genu znaleziono pseudogen zlokalizowany na chromosomie 1. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
HS6ST1 (NP_004798, 303 a.a. ~ 401 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IRPFMQYNSTRAGGVEVDEDTIRRIEELNDLDMQLYDYAKDLFQQRYQYKRQLERREQRLRSREERLHRAKEALPREDADEPGRVPTEDYMSHIIEKW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)