Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404679
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBFA2T2 antibody produced in mouse
clone 2C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp313F2116, EHT, MTGR1, ZMYND3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBFA2T2(9139)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W ostrej białaczce szpikowej, szczególnie w podtypie M2, translokacja t(8;21)(q22;q22) jest jedną z najczęstszych nieprawidłowości kariotypowych. W wyniku translokacji powstaje gen chimeryczny składający się z regionu 5′ genu RUNX1 (AML1) połączonego z regionem 3′ genu CBFA2T1 (MTG8). Uważa się, że chimeryczne białko wiąże się z kompleksem jądrowego korepresora/deacetylazy histonów, blokując różnicowanie hematopoetyczne. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z kompleksem AML1-MTG8 i może być ważne w promowaniu leukemogenezy. Uważa się, że istnieje kilka wariantów transkryptu dla tego genu, ale tylko trzy z nich zostały opisane w pełnej długości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CBFA2T2 (NP_001028171.1, 201 a.a. ~ 304 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)