Kluczowe dokumenty
SAB1404678
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARHGEF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.78 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF1(9138)
Opis ogólny
GTPazy Rho odgrywają fundamentalną rolę w wielu procesach komórkowych, które są inicjowane przez bodźce zewnątrzkomórkowe, które działają poprzez receptory sprzężone z białkami G. Kodowane białko może tworzyć kompleksy z białkami G i stymulować sygnały zależne od Rho. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale natura pełnej długości niektórych wariantów nie została zdefiniowana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARHGEF1 (AAH34013.2, 830 a.a. ~ 927 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CRPGPEGQLAATALRKVLSLKQLLFPAEEDNGAGPPRDGDGVPGGPLSPARTQEIQENLLSLEETMKQLEELEEEFCRLRPLLSQLGGNSVPQPGCT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)