Kluczowe dokumenty
SAB1404675
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT75 antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
K6HF, KB18, PFB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT75(9119)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny keratyn typu II skupionej na długim ramieniu chromosomu 12. Keratyny typu I i II heteropolimeryzują, tworząc średniej wielkości włókna w cytoplazmie komórek nabłonkowych. Gen ten ulega ekspresji w warstwie towarzyszącej, górnym obszarze macierzy zarodkowej mieszka włosowego i rdzeniu łodygi włosa. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w tworzeniu włosów i paznokci. Wariacje w tym genie zostały powiązane z zaburzeniami włosów pseudofolliculitis barbae (PFB) i zespołem luźnych włosów anagenowych (LAHS). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KRT75 (NP_004684, 141 a.a. ~ 240 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TIQRVRAEEREQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKVLETKWALLQEQGSRTVRQNLEPLFDSYTSELRRQLESITTERGRLEAELRNMQDVVEDFKVRYE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)