Kluczowe dokumenty
SAB1404661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Synonim(y):
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E9, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAZ1B(9031)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny bromodomen. Bromodomena jest motywem strukturalnym charakterystycznym dla białek zaangażowanych w zależną od chromatyny regulację transkrypcji. Gen ten jest delecją w zespole Williamsa-Beurena, zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją wielu genów w pozycji 7q11.23. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
BAZ1B (NP_075381, 1384 a.a. ~ 1483 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK.
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)