Kluczowe dokumenty
SAB1404659
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLIC3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLIC3(9022)
Opis ogólny
Kanały chlorkowe to zróżnicowana grupa białek, które regulują podstawowe procesy komórkowe, w tym stabilizację potencjału błony komórkowej, transport przezbłonowy, utrzymanie wewnątrzkomórkowego pH i regulację objętości komórek. Wewnątrzkomórkowy kanał chlorkowy 3 jest członkiem rodziny p64 i jest zlokalizowany głównie w jądrze i stymuluje aktywność kanału jonów chlorkowych. Ponadto białko to może uczestniczyć w kontroli wzrostu komórkowego, w oparciu o jego związek z ERK7, członkiem rodziny kinaz MAP. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLIC3 (NP_004660, 137 a.a. ~ 236 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RLDSYLRAPLEHELAGEPQLRESRRRFLDGDRLTLADCSLLPKLHIVDTVCAHFRQAPIPAELRGVRRYLDSAMQEKEFKYTCPHSAEILAAYRPAVHPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)