Kluczowe dokumenty
SAB1404651
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR3 antibody produced in mouse
clone 1E11, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E11, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~36.67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTMR3(8897)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów fosfatazy białkowej o podwójnej specyficzności miotubularyny. Kodowane białko jest strukturalnie podobne do miotubulariny, ale dodatkowo zawiera domenę FYVE i N-końcową domenę PH-GRAM. Białko może samoasocjować, a także tworzyć heteromery z innym białkiem związanym z miotubularyną. Białko wiąże się z lipidami fosfoinozytydowymi poprzez domenę PH-GRAM i może hydrolizować fosfatydyloinozytolo(3)-fosforan i fosfatydyloinozytolo(3,5)-bifosforan in vitro. Zaobserwowano, że kodowane białko ma okołojądrowe, prawdopodobnie związane z błoną, rozmieszczenie w komórkach, ale znaleziono je również wolne w cytoplazmie. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTMR3 (NP_066576.1, 579 a.a. ~ 674 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CPSPTTPVDDSCAPYPAPGTSPDDPPLSRLPKTRSYDNLTTACDNTVPLASRRCSDPSLNEKWQEHRRSLELSSLAGPGEDPLSADSLGKPTRVPG
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)