Kluczowe dokumenty
SAB1404610
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE5A antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CGB-PDE, CN5A, PDE5, PDE5A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE5A(8654)
Opis ogólny
This gene encodes a cGMP-binding, cGMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family. This phosphodiesterase specifically hydrolyzes cGMP to 5′-GMP. It is involved in the regulation of intracellular concentrations of cyclic nucleotides and is important for smooth muscle relaxation in the cardiovascular system. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
PDE5A (NP_001074, 29 a.a. ~ 138 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SVEAWLDDHWDFTFSYFVRKATREMVNAWFAERVHTIPVCKEGIRGHTESCSCPLQQSPRADNSVPGTPTRKISASEFDRPLRPIVVKDSEGTVSFLSDSEKKEQMPLTP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1