Kluczowe dokumenty
SAB1404599
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCAP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMD1N, LGMD2G, T-cap, TELE, telethonin
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCAP(8557)
Opis ogólny
Montaż sarkomerów jest regulowany przez białko mięśniowe - titinę. Titina jest gigantycznym elastycznym białkiem o aktywności kinazy, które rozciąga się na połowę długości sarkomeru. Służy jako rusztowanie, do którego przyczepione są miofibryle i inne białka związane z mięśniami. Gen ten koduje białko występujące w mięśniach prążkowanych i mięśniu sercowym, które wiąże się z domenami titiny Z1-Z2 i jest substratem kinazy titiny, interakcje uważane za krytyczne dla montażu sarkomerów. Mutacje w tym genie są związane z dystrofią mięśniową kończyn typu 2G. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TCAP (AAH13330, 1 a.a. ~ 167 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGIHGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMGATKEEREDTPIQLQELLALETALGQCVDRQEVAEITKQLPPVPVSKPGALRRSLSRSMSQEAQRG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)