Merck
SAB1404585
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CILP antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CILP-1, HsT18872
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CILP(8483)
Opis ogólny
Major alterations in the composition of the cartilage extracellular matrix occur in joint disease, such as osteoarthrosis. This gene encodes the cartilage intermediate layer protein (CILP), which increases in early osteoarthrosis cartilage. The encoded protein was thought to encode a protein precursor for 2 different proteins, namely CILP and a homolog of NTPPHase, however later studies identified no nucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase (NPP) activity. One isoform of the protein, CILP-1, functions as an IGF-1 antagonist. (provided by RefSeq)
Immunogen
CILP (NP_003604, 129 a.a. ~ 226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFML
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1