Key Documents
SAB1404557
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LRP8 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APOER2, HSZ75190, MCI1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP8(7804)
Opis ogólny
This gene encodes an apolipoprotein E receptor, a member of the low density lipoprotein receptor (LDLR) family. Apolipoprotein E is a small lipophilic plasma protein and a component of lipoproteins such as chylomicron remnants, very low density lipoprotein (VLDL), and high density lipoprotein (HDL). The apolipoprotein E receptor is involved in cellular recognition and internalization of these lipoproteins. Alternative splicing generates multiple transcript variants encoding distinct isoforms for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
LRP8 (NP_004622, 83 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKTCADSDFTCDNGHCIHERWKCDGEEECPDGSDESEATCTKQVCPAEKLSCGPTSHKCVPASWRCDGEKDCEGGADEAGCATLCAPH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1