Kluczowe dokumenty
SAB1404528
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WRB antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHD5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.14 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WRB(7485)
Opis ogólny
Gen ten koduje podstawowe białko jądrowe o nieznanej funkcji. Gen ten ulega szerokiej ekspresji w tkankach dorosłych i płodowych. Ponieważ region proponowany jako zawierający gen(y) wrodzonej choroby serca (CHD) u pacjentów z zespołem Downa (DS) został ograniczony do 21q22.2-22.3, gen ten, który mapuje się do 21q22.3, może odgrywać potencjalną rolę w patogenezie wrodzonej choroby serca zespołu Downa. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
WRB (NP_004618, 29 a.a. ~ 101 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PSFSSFMSRVLQKDAEQESQMRAEIQDMKQELSTVNMMDEFARYARLERKINKMTDKLKTHVKARTAQLAKIK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)