Kluczowe dokumenty
SAB1404525
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VIL1 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D2S1471, VIL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72.42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIL1(7429)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny regulowanych wapniem białek wiążących aktynę. Białko to reprezentuje dominującą część cytoszkieletu granicy szczoteczkowej, która funkcjonuje w zamykaniu, odcinaniu i wiązaniu włókien aktyny. Zaobserwowano dwa mRNA o wielkości 2,7 kb i 3,5 kb; wynikają one z wykorzystania alternatywnych sygnałów poliadenylacji obecnych w końcowym eksonie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VIL1 (AAH17303, 1 a.a. ~ 421 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MTKLSAQVKGSLNITTPGLQIWRIEAMQMVPVPSSTFGSFFDGDCYIILAIHKTASSLSYDIHYWIGQDSSLDEQGAAAIYTTQMDDFLKGRAVQHREVQGNESEAFRGYFKQGLVIRKGGVASGMKHVETNSYDVQRLLHVKGKRNVVAGEVEMSWKSFNRGDVFLLDLGKLIIQWNGPESTRMERLRGMTLAKEIRDQERGGRTYVGVVDGENELASPKLMEVMNHVLGKRRELKAAVPDTVVEPALKAALKLYHVSDSEGNLVVREVATRPLTQDLLSHEDCYILDQGGLKIYVWKGKKANEQEKKGAMSHALNFIKAKQYPPSTQVEVQNDGAESAVFQQLFQKWTASNRTSGLGKTHTVGSVGEGQAGAVREPGSRSWARRATWSTTHPPSLTCIFNEDFYAGSGLVLADGDVDKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)