Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1404502
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TYK2 antibody produced in mouse
clone 6H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JTK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYK2(7297)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz tyrozynowych, a dokładniej kinaz Janus (JAK). Białko to wiąże się z domeną cytoplazmatyczną receptorów cytokin typu I i typu II i przekazuje sygnały cytokin poprzez fosforylację podjednostek receptora. Jest również składnikiem szlaków sygnałowych interferonu typu I i typu III. W związku z tym może odgrywać rolę w odporności przeciwwirusowej. Mutacja w tym genie została powiązana z zespołem hiperimmunoglobuliny E (HIES) - pierwotnym niedoborem odporności charakteryzującym się podwyższonym poziomem immunoglobuliny E w surowicy.
Immunogen
TYK2 (AAH14243, 276 a.a. ~ 375 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PVCHLRLLAQAEGEPCYIRDSGVAPTDPGPESAAGPPTHEVLVTGTGGIQWWPVEEEVNKEEGSSGSSGRNPQASLFGKKAKAHKAFGQPADRPREPLWA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)