Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404492
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIP6, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIP6(7205)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny zyksyn i koduje białko z trzema domenami wiążącymi cynk LIM. Białko to lokalizuje się w miejscach ogniskowej adhezji i wzdłuż włókien naprężeniowych aktyny. Rekrutacja tego białka do błony plazmatycznej zachodzi w sposób zależny od kwasu lizofosfatydowego (LPA) i reguluje migrację komórek indukowaną przez LPA. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIP6 (NP_003293, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSGPTWLPPKQPEPARAPQGRAIPRGTPGPPPAHGAALQPHPRVNFCPLPSEQCYQAPGPEDRGPAWVGSHGVLQHTQGLPADRGGLRPGSLDAEIDLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)