Kluczowe dokumenty
SAB1404490
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRAF1 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAF1(7185)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek związanych z receptorem TNF (TNFR) (TRAF). Białka TRAF wiążą się i pośredniczą w transdukcji sygnału z różnych receptorów z nadrodziny TNFR. To białko i TRAF2 tworzą heterodimeryczny kompleks, który jest wymagany do aktywacji MAPK8/JNK i NF-kappaB za pośrednictwem TNF-alfa. Kompleks białkowy utworzony przez to białko i TRAF2 oddziałuje również z białkami inhibitora apoptozy (IAP), a tym samym pośredniczy w sygnałach antyapoptotycznych z receptorów TNF. Ekspresja tego białka może być indukowana przez wirus Epsteina-Barr (EBV). Stwierdzono, że białko błonowe infekcji EBV 1 (LMP1) oddziałuje z tym i innymi białkami TRAF; uważa się, że ta interakcja łączy transformację limfocytów B za pośrednictwem LMP1 z transdukcją sygnału z receptorów rodziny TNFR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRAF1 (AAH24145, 1 a.a. ~ 416 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MASSSGSSPRPAPDENEFPFGCPPTVCQDPKEPRALCCAGCLSENPRNGEDQICPKCRGEDLQSISPGSRLRTQEKAHPEVAEAGIGCPFAGVGCSFKGSPQSVQEHEVTSQTSHLNLLLGFMKQWKARLGCGLESGPMALEQNLSDLQLQAAVEVAGDLEVDCYRAPCSESQEELALQHFMKEKLLAELEGKLRVFENIVAVLNKEVEASHLALATSIHQSQLDRERILSLEQRVVELQQTLAQKDQALGKLEQSLRLMEEASFDGTFLWKITNVTRRCHESACGRTVSLFSPAFYTAKYGYKLCLRLYLNGDGTGKRTHLSLFIVIMRGEYDALLPWPFRNKVTFMLLDQNNREHAIDAFRPDLSSASFQRPQSETNVASGCPLFFPLSKLQSPKHAYVKDDTMFLKCIVETST
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)