Kluczowe dokumenty
SAB1404476
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLR5 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10052, MGC126430, MGC126431, SLEB1, TIL3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.09 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR5(7100)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów Toll-podobnych (TLR), które odgrywają fundamentalną rolę w rozpoznawaniu patogenów i aktywacji odporności wrodzonej. TLR są wysoce konserwatywne od Drosophila do ludzi i mają wspólne podobieństwa strukturalne i funkcjonalne. Rozpoznają one wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP), które są wyrażane na czynnikach zakaźnych i pośredniczą w produkcji cytokin niezbędnych do rozwoju skutecznej odporności. Różne TLR wykazują różne wzorce ekspresji. Ten produkt genu ulega ekspresji w komórkach mielomonocytarnych i rozpoznaje bakteryjną flagelinę, główny składnik wici bakteryjnej i czynnik wirulencji. Aktywacja tego receptora mobilizuje czynnik jądrowy NF-kappaB i stymuluje produkcję czynnika martwicy nowotworów alfa. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TLR5 (NP_003259, 517 a.a. ~ 634 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LPPGVFSHLTALRGLSLNSNRLTVLSHNDLPANLEILDISRNQLLAPNPDVFVSLSVLDITHNKFICECELSTFINWLNHTNVTIAGPPADIYCVYPDSFSGVSLFSLSTEGCDEEEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)