Kluczowe dokumenty
SAB1404448
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCEB3 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ38760, FLJ42849, SIII, TCEB3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCEB3(6924)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko elonginę A, które jest podjednostką kompleksu czynnika transkrypcyjnego B (SIII). Kompleks SIII składa się z elongin A/A2, B i C. Aktywuje on elongację przez polimerazę RNA II poprzez tłumienie przejściowej pauzy polimerazy w wielu miejscach w jednostkach transkrypcyjnych. Elongina A funkcjonuje jako aktywny transkrypcyjnie składnik kompleksu SIII, podczas gdy elonginy B i C są podjednostkami regulatorowymi. Elongina A2 ulega specyficznej ekspresji w jądrze i jest zdolna do tworzenia stabilnego kompleksu z elonginami B i C. Białko supresorowe nowotworu von Hippel-Lindau wiąże się z elonginami B i C, a tym samym hamuje wydłużanie transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TCEB3 (NP_003189, 81 a.a. ~ 190 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NAEPDEQDFEKSNSRKRPRDALQKEEEMEGDYQETWKATGSRSYSPDHRQKKHRKLSELERPHKVSHGHERRDERKRCHRMSPTYSSDPESSDYGHVQSPPSCTSPHQMY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)